Organic reference standard, Citrus Red 2, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
89774-25MGEA 157 EUR InStock
89774-25MG
Organic reference standard, Citrus Red 2, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Citrus red 2 is an artificial dye, which belongs to the mono-azo group of dyes.
  • Used to color orange skins
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité