Organic reference standard, Deoxynivalenol solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
34124-2MLEA 386 EUR InStock
34124-2ML
Organic reference standard, Deoxynivalenol solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Deoxynivalenol belongs to the group of tetracyclic sesquiterpenoid mycotoxins called trichothecenes, produced by Fusarium fungi, naturally occurring in small grains and infected corn.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité