Organic reference standard, Epoxidised soya bean oil, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco®
43956-2.5G-FEA 244 EUR InStock
43956-2.5G-F
Organic reference standard, Epoxidised soya bean oil, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
These epoxidised soya bean oil is used as qualitative standard for the determination of epoxidised soya bean oil in foods using HPLC-MS or GC-MS methods. It is currently employed as plasticiser and HCl scavenger in foamed PVC used in cap linings.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité