Organic reference standard, Erythrosin B, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
87613-25MGEA 141 EUR InStock
87613-25MG
Organic reference standard, Erythrosin B, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Erythrosin B belongs to the class of xanthene dyes and has application as a food colorant.
It exhibits light absorption in the range of 500 - 550 nm which leads to the formation of reactive oxygen species using which it can inactivate the microorganisms, thereby acting like an anti-microbial agent.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité