Organic reference standard, ethyl vanillin, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
75042-100MGEA 48.6 EUR InStock
75042-100MG
Organic reference standard, ethyl vanillin, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Ethyl vanillin is used as a reference standard in the quantitative determination of its presence in vanillin extract products using headspace-solid phase microextraction (HS-SPME) combined with gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC–MS) and liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC-MS).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité