Organic reference standard, Furfuryl alcohol, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
30965-1ML 30965-5ML
30965-1MLEA 52.1 EUR InStock
30965-1ML 30965-5ML
Organic reference standard, Furfuryl alcohol, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Furfuryl alcohol belongs to the furan class of compounds.
Furfuryl alcohol has been used as an analytical reference standard for the determination of furfuryl alcohol in: Transformer or rectifier oils by solid-phase extraction (SPE), liquid-liquid extraction (LLE) and high performance liquid chromatography (HPLC) equipped with variable ultraviolet (UV) detector.
Attention: May darken upon storage without loss in purity.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1054ba781f37c7dfbd8b1d2084e81ee928b219d&vid=e1054ba781f37c7dfbd8b1d2084e81ee928b219d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité