Phytochemical standard, Genistein, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
92136-10MGEA 149 EUR InStock
92136-10MG
Phytochemical standard, Genistein, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Genistein is a naturally occurring soy isoflavone which is a dietary protein tyrosine kinase (PTK) inhibitor. It is found to possess anti-carcinogenic properties.
It is a competitive inhibitor of ATP in other protein kinase reactions. It is an anti-angiogenic agent that down-regulates the transcription of genes involved in controlling angiogenesis.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité