L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glucose assay reagent, Supelco®
Fournisseur: Merck
G3293-50ML G3293-20ML
G3293-50MLEA 154 EUR InStock
G3293-50ML G3293-20ML
Glucose assay reagent, Supelco®
Tests pour aliments et boissons
Activity <0,05% resulting from cross-reactivity with the following substrates: fructose, dextran, sedoheptulose, arabinose, galactose, xylose, trehalose, mannose, sorbitol, fucose or ribose.
For the quantitative determination of glucose in food and other materials utilizing the hexokinase-glucose 6-phosphate dehydrogenase enzymatic assay. Reconstitute with deionised water using volume indicated by package size (20 or 50 ml).
Conditionnement: 20, 50 ml in serum bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..