Supelco® Glucose Oxidase/Peroxidase Reagent
Fournisseur: Merck
G3660-1CAPEA 45.7 EUR InStock
G3660-1CAP
Supelco® Glucose Oxidase/Peroxidase Reagent
Tests pour aliments et boissons
Glucose oxidase/peroxidase reagent along with O-Dianisidine was used for the determination of blood and urinary glucose, especially the presence of fructose for both research and clinical purpose.
It may be used for determining glucose in plasma or serum. It may also be used in the estimation of blood glucose as a function of the oxidative coupling system or of the oxygen affinity of the oxygen acceptor chromogen.
Conditionnement: One cap in glass bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité