Phytochemical standard, Hesperidin, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
50162-10MGEA 250 EUR InStock
50162-10MG
Phytochemical standard, Hesperidin, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Flavonoid phytochemical extracted from citrus species. It is the rhamnoglucoside (rutinoside) of hesperetin.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité