Organic reference standard, Lithol Rubine BK, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
90689-25MGEA 149 EUR InStock
90689-25MG
Organic reference standard, Lithol Rubine BK, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Lithol rubine BK is a water soluble, synthetic red coloring dye, which may be used in drugs and cosmetics.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité