Phytochemical standard, Neohesperidin, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
40927-10MGEA 276 EUR InStock
40927-10MG
Phytochemical standard, Neohesperidin, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Flavanone glycoside with neuroprotective and antioxidant properties. Does not inhibit oral carcinogenesis in a rat model unlike other citrus flavanones, but does exert a protective effect against gastritis and gastric lesions.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité