Organic reference standard, Neotame, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
49777-100MGEA 78.8 EUR InStock
49777-100MG
Organic reference standard, Neotame, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Neotame is a white colored, dipeptide methyl ester, which is found to be a highly potent and non-nutritive sweetener or flavour enhancer and hence finds applications in variety of foods. It is manufactured from aspartame and 3,3-dimethylbutyraldehyde in a one-step chemical synthesis process.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité