Organic reference standard, N-Pivaloylglycine, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
03535-250MG 03535-50MG
03535-250MGEA 360 EUR InStock
03535-250MG 03535-50MG
Organic reference standard, N-Pivaloylglycine, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Pivaloyl glycine is an acylglycine. Acylglycines possess a common amidoacetic acid moiety and are normally minor metabolites of fatty acids. Elevated levels of certain acylglycines appear in the urine and blood of patients with various fatty acid oxidation disorders.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité