Organic reference standard, Ochratoxin A-13C20 solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
33416-1MLEA 1320 EUR InStock
33416-1ML
Organic reference standard, Ochratoxin A-13C20 solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Ochratoxin A is a mycotoxin, which is commonly produced by fungi Aspergillus ochraceus and Penicillium verrucosum in improperly stored food products of plant origin, edible animal tissues, human blood sera and tissues.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité