Organic reference standard, Paraben target analyte mix solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
32126-5MLEA 378 EUR InStock
32126-5ML
Organic reference standard, Paraben target analyte mix solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Paraben target analyte mix solution may be used as a standard in the determination of parabens in cosmetic products using ultra-high performance liquid chromatography combined with ion chromatography through valve switching technique.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité