Organic reference standard, Phloridzin dihydrate, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
79589-50MGEA 64.3 EUR InStock
79589-50MG
Organic reference standard, Phloridzin dihydrate, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
This standard is used to induce experimental glycosuria.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité