Organic reference standard, Piperine, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
75047-50MGEA 64.9 EUR InStock
75047-50MG
Organic reference standard, Piperine, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Piperine is an amide isolated from the plant, Piper longum. It is a known inhibitor of hepatic and intestinal glucuronidation. Piperine is found to exhibit pharmacological properties like antitumor, antipyretic and anti-inflammatory activities.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité