Phytochemical standard, Pseudohypericin, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
51593-5MGEA 564 EUR InStock
51593-5MG
Phytochemical standard, Pseudohypericin, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
One of the major bioactive constituents of St. John′s wort (Hypericum perforatum). Implicated in the antidepressant efficacy of St. John′s wort.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité