Organic reference standard, Solvent Yellow 124, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
49639-50MG 49639-250MG
49639-50MGEA 135 EUR InStock
49639-50MG 49639-250MG
Organic reference standard, Solvent Yellow 124, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Solvent Yellow 124 is a marker dye, generally used in diesel oil as a green colorant, which can be analysed using high performance liquid chromatography method (HPLC). It is mainly used to prevent the misuse of low tax diesel fuel and as to also calculate the adulteration of road fuel with low tax diesel fuel.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f344855424d9b815223b202b8df9dcf39625efc&vid=0f344855424d9b815223b202b8df9dcf39625efc&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité