Organic reference standard, Spermine, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
55513-100MGEA 51 EUR InStock
55513-100MG
Organic reference standard, Spermine, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Mixed NMDA glutamate receptor agonist/antagonist at the polyamine site. Neuroprotective effects have been observed at high concentrations (1 mM), while neurotoxicity is observed at lower concentrations. It enhances agonist effectiveness at the strychnine-insensitive glycine site. Plays a role in cellular proliferation and differentiation, inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité