Organic reference standard, Starch from corn, analytical standard for Starch Assay Kits SA-20 and STA-20, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
S5296-5GEA 62.4 EUR InStock
S5296-5G
Organic reference standard, Starch from corn, analytical standard for Starch Assay Kits SA-20 and STA-20, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité