Organic reference standard, Sterigmatocystin solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
32986-1MLEA 245 EUR InStock
32986-1ML
Organic reference standard, Sterigmatocystin solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Sterigmatocystin is classified under the mycotoxin family of compounds. It is usually produced by the fungi of several species of Aspergillus.
Sterigmatocystin may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in, Grain samples by high-performance liquid chromatography-electrospray positive ionization-tandem mass spectrometry (HPLC-ESI+ MS/MS). Beer samples by HPLC in conjunction with UV detection
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité