Organic reference standard, Stevioside, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
50956-10MGEA 196 EUR InStock
50956-10MG
Organic reference standard, Stevioside, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Stevioside is a diterpene glycoside, naturally extracted from the leaves of Stevia rebaudiana Bertoni plant, which can find wide applications as a commercial non-caloric sweetener and can also be used in the treatment of diabetes.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité