Organic reference standards, Sugar Alcohol Kit, (individually packaged in quantities indicated), analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
47266.EA 281 EUR InStock
47266.
Organic reference standards, Sugar Alcohol Kit, (individually packaged in quantities indicated), analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Kit components:
D-(+)Arabitol 500 mg; Dulcitol (Galactitol) 500 mg; iso-Erythritol 500 mg; Glycerol 500 mg; Maltitol 500 mg; D-Mannitol 500 mg; Ribitol (Adonitol) 500 mg; D-Sorbitol 500 mg; Xylitol 500 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité