Organic reference standard, T-2-Triol solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
32913-1MLEA 546 EUR InStock
32913-1ML
Organic reference standard, T-2-Triol solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
T-2-Triol is classified under the trichothecene family of mycotoxins that can adversely affect animal and human health. It is most commonly found in agricultural products.
T-2-Triol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in milk samples and layer feed samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité