Phytochemical standard, Tangeretin, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
91004-10MGEA 241 EUR InStock
91004-10MG
Phytochemical standard, Tangeretin, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Tangeretin is a flavonoid found in the peel of citrus fruits where it most likely provides natural resistance to fungi. 
Tangeretin has been shown to counteract tumor promoter-induced inhibition of intercellular communication and to inhibit cell proliferation in several cancer lines.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité