Organic reference standard, Tenuazonic acid, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
37018-0.1MGEA 665 EUR InStock
37018-0.1MG
Organic reference standard, Tenuazonic acid, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Tenuazonic acid is a mycotoxin, which belongs to the class of tetramic acids, the largest family of natural products. It is generally isolated from phytopathogenic fungal species like Alternaria alternata, A. longipes and A. tenuissima
Dried down, 100 μg/ml after reconstitution with 1 ml of water
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité