Organic reference standard, trans-Cinnamic acid, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
97013-50MGEA 92.9 EUR InStock
97013-50MG
Organic reference standard, trans-Cinnamic acid, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
trans-Cinnamic acid occurs in plants, formed via deamination of L-phenylalanine in the presence of enzymatic catalyst, L-phenylalanine ammonia-lyase.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité