Supelco® Organic Reference Standard, Triglyceride Mix
Fournisseur: Merck
Supelco®
17810-1AMP-SEA 120 EUR InStock
17810-1AMP-S
Supelco® Organic Reference Standard, Triglyceride Mix
Étalons Étalons organiques
Conditionnement: 100 mg ampule contains approximately equal amounts by weight of: Triacetin (C2:0) Tributyrin (C4:0) Tricaproin (C6:0) Tricaprylin (C8:0) Tricaprin (C10:0)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité