RuBP-2S colorant fluorescent, pour histologie
Fournisseur: Biotium
80024.EA 330 EUR InStock
80024.
RuBP-2S colorant fluorescent, pour histologie
RuBP-2S
RuBP-2S (Ruthenium(bis(bathophenanthroline))(bathophenanthrolinedisulfonate) is a luminescent ruthenium complex similar to RuBPS (80021). Two of the bathophenanthroline ligands are neutral while the third bathophenanthroline ligand is bis-sulfonated, resulting in an overall neutral charge of the ruthenium complex.
  • λEx/λEm(H2O)= 462 (broad)/603 nm
  • Yellow solid soluble in water
  • Store at 4°C and protect from light
RuBP-2S shares the spectral properties of RuBPS and may also have similar applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité