Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biotin ethylenediamine hydrochloride

Fournisseur: Biotium


90075.EA 142 EUR InStock
90075.
Biotin ethylenediamine hydrochloride
Biotin ethylenediamine hydrochloride
Biotin ethylenediamine, hydrochloride is functionally equivalent to Neurobiotin™ (biotin ethylenediamine, hydrobromide, 90057) , which is a useful anterograde and transneuronal tracers.

Neurobiotin is a trademark of Vector Laboratories.


Formule: C₁₂H₂₃ClN₄O₂S
MW: 322,5 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 216299-38-6
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité