Cleanroom barrier tapes
Fournisseur: MICRONOVA
BT100-3RE BT200-3YE
MICRBT100-3REEA 68.9 EUR InStock
MICRBT100-3RE MICRBT200-3YE
Cleanroom barrier tapes
Rubans adhésifs
Tapes made of high visibility, non-adhesive polyethylene film. Ideal for blocking restricted areas and recommending caution in controlled environments.
  • Text is in English and Spanish (2" hgh lettering)
  • Yellow or red film with bold black print
  • Wound on a 76 mm (3") plastic core
These tapes help prevent accidents by increasing visibility of hazards and can be tied, stapled or nailed in place.
Length: 304,8 m
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité