VWR®, Plaques de verre HPTLC, silice HP, couches non modifiées
Fournisseur: VWR Collection
551-0009EA 433 EUR InStock
551-0009 551-0023 551-0027 551-0028
VWR®, Plaques de verre HPTLC, silice HP, couches non modifiées
Plaques CCM
Ces plaques de verre HPTLC présentent une excellente efficacité de séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules.
  • Colorabilité et résistance à l’abrasion spécifiques basées sur un système de liant optimisé
  • Bonne mouillabilité pour des résultats de colorisation précis, même avec des réactifs de détection 100% aqueux
Surface spécifique (BET) : ~500 m²/g
Volume de pore spécifique : 0,75 ml/g
Taille des particules : 2 - 10 µm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité