VWR®, Plaques de verre HPTLC, silice, couches non modifiées
Fournisseur: VWR Collection
551-0008EA 400 EUR InStock
551-0008 551-0019 551-0022 551-0026
VWR®, Plaques de verre HPTLC, silice, couches non modifiées
Plaques CCM
Ces plaques de verre HPTLC utilisent une taille de particules optimisée permettant une meilleure efficacité de séparation.
  • Distance de migration courte
  • Sensibilité de détection accrue
  • Quantité d’échantillon requise plus faible
Indicateur : silice de zinc activée au manganèse avec fluorescence verte pour UV à ondes courtes (254 nm).
Liant : stable dans presque tous les solvants organiques.
Taille des particules : 2 - 10 µm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité