VWR®, Plaques d’aluminium TLC, silice, couches non modifiées
Fournisseur: VWR
VWR®
551-0018EA 58.9 EUR InStock
551-0018 551-0005 551-0020 551-0032 551-0021
VWR®, Plaques d’aluminium TLC, silice, couches non modifiées
Plaques CCM
Ces plaques d’aluminium TLC conviennent aux applications d’échantillons faciles et rapides. Elles sont flexibles et peuvent être coupées pour répondre aux différentes exigences de taille de plaque.
  • Débit d’échantillons élevé en peu de temps
  • Produit pilote pour chromatographie HPLC ou flash
  • Adapté aux tests de criblage
Indicateur : silice de zinc activée au manganèse avec fluorescence verte pour UV à ondes courtes (254 nm).
Liant : stable dans presque tous les solvants organiques.
Taille des particules : 5 - 17 µm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité