Diisopropylamine ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87031.290EA 60.7 EUR InStock
87031.290 87031.320 87031.460
Diisopropylamine ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Diisopropylamine
Formule: C₆H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008862
Numéro CAS: 108-18-9
ONU: 1158
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellowish liquid
Assay (GC) ≥99.0%
Relative density (20/4°C) 0.715 - 0.716
Water (K. F.) ≤ 0.3 %
Identity (IR) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité