L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Nerve growth factor receptor (NGFR/P75ECD) Rapid™ ELISA kit: Human
Fournisseur: Biosensis
BEK-2239-1P BEK-2239-2P
BSENBEK-2239-1PEA 398 EUR InStock
BSENBEK-2239-1P BSENBEK-2239-2P
Nerve growth factor receptor (NGFR/P75ECD) Rapid™ ELISA kit: Human
Tests Tests ELISA
The Biosensis NGFR/p75ECD Rapid™ enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit is a sandwich ELISA that allows the quantification of the extracellular domain (ECD) of human p75 neurotrophin receptor in less than four hours in urine only if used as directed.
  • Complete kit with precise instructions
This optimised human p75ECD ELISA assay demonstrates an increased sensitivity, lowering the LOD about 8-fold to the previous assay version. It represents the most sensitive NGFR/p75ECD ELISA assay available today, with a detection limit of at least 4 pg/ml, and a quantification range of 7,8 to 500 pg/ml.
This ELISA kit consists of a pre-coated mouse monoclonal anti-p75ECD capture antibody, a biotinylated mouse monoclonal anti-p75ECD detection antibody and horseradish peroxidase (HRP)-conjugated streptavidin. The addition of a substrate (3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, TMB) yields a coloured reaction product which is directly proportional to the concentration of p75ECD present in samples and protein standards. A human p75ECD positive control (QC sample) is provided to assure consistent assay performance.
This NGFR/p75ECD ELISA kit employs an in-house recombinant human p75ECD-Fc chimera as standard that has been validated against an externally available p75ECD-Fc protein. While there is a current lack of a commercially available, true human p75ECD standard, this ELISA kit allows quantification of human p75ECD as p75ECD-Fc human equivalents.
The new monoclonal antibody pair yields higher OD values in urine samples, demonstrating its increased ability to detect natural p75ECD in biological samples. This means that samples assayed with BEK-2239 will give higher urine p75ECD levels, or that urine samples from healthy controls with previous urine p75ECD concentrations
Information de livraison: Each kit contains 1 or 2×96 pre-coated strip plates, protein standards, QC sample, detection reagents, wash and sample buffers, substrate buffer and detailed protocols.
Attention: For research use only. Not for diagnostic or clinical purposes.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
NGFR/P75ECD Rapid™ ELISA Kit: Human, 1×96-well plate 96 Tests BSENBEK-2239-1P
NGFR/P75ECD Rapid™ ELISA Kit: Human, 2×96-well plate 192 Tests BSENBEK-2239-2P
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité