Acide chlorhydrique 0.1 mol/l (0.1 N) dans le propanol-2 acc. to DIN 51558 part 1 , AVS TITRINORM
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
86170.290EA 83.4 EUR InStock
86170.290
Acide chlorhydrique 0.1 mol/l (0.1 N) dans le propanol-2 acc. to DIN 51558 part 1 , AVS TITRINORM
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C) (result of analysis at point of filling) 0.9980 – 1.0020
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité