Acide nitrique 10 mol/l (10 N), AVS TITRINORM
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
86172.290EA 67.9 EUR InStock
86172.290
Acide nitrique 10 mol/l (10 N), AVS TITRINORM
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011349
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C) 0.9980 – 1.0020
Method of analysis visual titration
Using sodium hydroxide volumetric solution
Indicator methyl red
Reference material indirect potassium hydrogenphthalate (KHP)
Traceability the reference material is a secondary reference material, traceable to standard material from NIST
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité