Argent sulfate 80 g/l dans l'acide sulfurique 96%, AVS TITRINORM pour détermination de la DCO selon la norme DIN 38409-H 43-1
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Sulfate d'Argent
86189.290EA 363 EUR InStock
86189.290
Argent sulfate 80 g/l dans l'acide sulfurique 96%, AVS TITRINORM pour détermination de la DCO selon la norme DIN 38409-H 43-1
Argent sulfate
Formule: Ag₂SO₄
MW: 311,8 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
ONU: 3264
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Composition complies with DIN 38409 part 43 - DEV H43
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité