L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Rotors for Centrifuges, 5420
Fournisseur: EPPENDORF
5495400.001 5495404.007
521-2722EA 683 EUR InStock
521-2722 521-2723
Rotors for Centrifuges, 5420
Centrifugeuses Rotors
Eppendorf Rotors for Centrifuge 5420, precision for diverse applications. Choose from various capacities and speeds to tailor your centrifuge setup. Accessorize with adaptors and buckets, ensuring optimal sample processing in molecular biology and beyond.
  • Precision-engineered for optimal sample separation
  • All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121 °C, 20 min)
  • Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup
  • Aerosol-tight options available
Elevate your centrifugation capabilities withMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité