Molybdenum standard for ICP-MS, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
04488-100MLEA 119 EUR InStock
04488-100ML
Molybdenum standard for ICP-MS, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de molybdénum
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité