Multi-element Ion Chromatography Cation Standard Solution, certified, Supelco®
Fournisseur: Merck
89316-50ML-FEA 292 EUR InStock
89316-50ML-F
Multi-element Ion Chromatography Cation Standard Solution, certified, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
10,0 mg/kg ±0,2% Li+, Na+, K+, Mg²⁺, Ca²⁺ each cation, certified reference material traceable to SI.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité