Palladium standard for AAS, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
78437-100MLEA 49.7 EUR InStock
78437-100ML
Palladium standard for AAS, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de palladium
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité