Scandium atomic absorption standard solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
207462-500MLEA 145 EUR InStock
207462-500ML
Scandium atomic absorption standard solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de scandium
Exact Sc concentration on label.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité