Silicon Standard for ICP, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
15747-100ML 08729-100ML
15747-100MLEA 105 EUR InStock
15747-100ML 08729-100ML
Silicon Standard for ICP, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de silicium
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité