Round bottom flasks with standard glass ground joint
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
0.618.002 0.618.500 0.615.025 0.615.050 0.618.001 0.618.050 0.618.100 0.618.250
201-1368EA 112 EUR InStock
201-1368 201-1299 201-1293 201-1294 201-1295 201-1296 201-1297 201-1298
Round bottom flasks with standard glass ground joint
Ballons Flacons à fond rond
DURAN® borosilicate glass 3.3, amber.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With centre neck NS 14/23 or NS 29/32 and coloured brown to protect light-sensitive substances.
Certifications: According to DIN 12348 specifications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité