Citrate standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
96068-100MLEA 55.6 EUR InStock
96068-100ML
Citrate standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons anioniques Standards de citrate
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité