Nitrate nitrogen standard for IC, certified reference material, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
53638-100MLEA 53.6 EUR InStock
53638-100ML
Nitrate nitrogen standard for IC, certified reference material, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons anioniques Standards de nitrate
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité